Learn More
LABPLAS Twirl'Em Opaque Writing
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Twirl'Em Opaque Writing
- Safety tabs
- Opaque, with writing area for easy labeling
- Closure with 1 round wire and 1 flat wire
- Available in various sizes
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | Opaque |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Sterile |
| Dicke (metrisch) | 63.5 μm |
| Latexfrei | Yes |
| Dicke (angloamerikanisch) | 2.5 mil. |
| Abmessungen (L x B) | 114 x 229 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.5 in. |
| Länge (metrisch) | 114 mm |
| Mehr anzeigen |