Learn More
Fisherbrand Twirl'EM™ Transparente Probenbeutel aus Polyethylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
650 mL
800 ml
1060 mL
1240 mL
2250 ml
4000 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Steril |
| Menge | 1000 Packungen |