Learn More
LABPLAS Twirl'Em Clear
Artikelnummer. 17920165
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
89 × 140 mm
89 x 178 mm
102 x 178 mm
114 x 191mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Dicke (metrisch):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 17920165
Marke: LABPLAS EPL7012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile sampling bag with closure.
  • Twirl'Em Clear
  • Safety tabs
  • Clear
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Sterile
Dicke (metrisch) 76,2 μm
Latexfrei Yes
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil.
Abmessungen (L x B) 178 x 305 mm
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Länge (metrisch) 178 mm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 305 mm
Produkttyp Sample Bag