Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well Mikrotiterplatten für Real-Time PCR
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15695367 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Ausführung des Rahmens:
Halbhoher Rand
Ohne Rand
Stehrand
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril)
PCR-Aufreinigung (unsteril)
Volumen (metrisch) Well:
150 μl
250 μl
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 15695367
Marke: Eppendorf™ 0030129644
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Fluoreszenzintensität ist bis zu zehnmal höher als bei mattierten Wells
  • Weiße Wells für bessere Reflexion
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Erhöhte Ränder für eine effektive Abdichtung
  • Optimale Wärmeübertragung durch reduzierte Wanddicke
  • Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Anwendungen
  • Real-time PCR
  • Real-time PCR
  • Schmelzkurvenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung 10 x einzeln in Blisterpackung verpackt
Farbe Weiß
Produkttyp PCR-Platte
Ausführung des Rahmens Halbhoher Rand
Material Polypropylen, Polycarbonat
Volumen (metrisch) Well 250 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR
Max. RZB 6000 x g
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril)
Menge 10 St./Packung
Eingefasst Ja
Wellfarbe Weiß