Beschreibung
- Weiße Kavitäten zur besseren Spiegelung.
- Hohe mechanischen Stabilität.
- Wirksame Versiegelung durch erhöhte Wannenränder.
- Rahmen mit und mit Rahmen.
- Optimale Wärmeübertragung durch reduzierte Wanddicke.
- Autoklavierbar (121 °C, 20 Min.).
- Erhältlich als Chargen-zertifizierter PCR-rein und Eppendorf Forensischer DNA-Grad für getestete Reinheit.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | 5 Bags x 4 Plates |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | PCR-Platte |
| Ausführung des Rahmens | Ohne Rand |
| Material | Polypropylen, Polycarbonat |
| Volumen (metrisch) Well | 150 μl |
| Mehr anzeigen |