Learn More
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte 96 LoBind
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15821535 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Grün
Orange
Rot
Transparent
Anzahl Wells:
96
384
Volumen (metrisch) Well:
45 μl
150 μl
250 μl
Verpackung:
25 Platten (5 Beutel x 5 Platten)
300 Platten (10 Beutel x 30 Platten)
Platten
Packungsgröße:
25 Stück
300 Stück
Artikelnummer. 15821535
Marke: Eppendorf™ 0030129660
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte96 LoBind wurde entwickelt, um die Ausbeute Ihrer Zielmoleküle zu maximieren.
  • Maximale Rückgewinnungsraten für verbesserte Assay-Ergebnisse
  • Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
  • Ideal auch für quantitative Echtzeit-PCR
  • Außerordentlich solider und verdrehsicherer Rahmen aus Polycarbonat
  • OptiTrack™ Matrix für eine schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • Erhobene Well-Ränder für wirksame Abdichtung, wodurch auch das Risiko der Kreuzkontamination reduziert wird
  • Chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR-rein)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Bindungseigenschaft Geringe DNA-Bindung
Zertifizierung/Konformität PCR-frei
Zertifiziert Ja
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung 25 Platten (5 Beutel x 5 Platten)
Produktlinie Eppendorf
Farbe Grün
Einwegprodukt Ja
Produkttyp PCR-Platte
Ausführung des Rahmens Stehrand
Material Polypropylen, Polycarbonat
Volumen (metrisch) Well 150 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Wellform Konischer Boden (V-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Echtzeit-PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Ja
Max. RZB 2250 x g
Anzahl pro Packung 25
Plattenkompatibilität Ja
Reinheits- oder Qualitätsgrad PCR-frei
Menge 25 Stück
Eingefasst Ja
Wellfarbe Farblos