Learn More
IBA Lifesciences Twin-Strep-Tag™ Maxi Erfassungskit
Zur reversiblen Erfassung von Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteinen für SPR-Analysen
Marke: IBA Lifesciences 2-4370-010
Additional Details : Gewicht : 0.30800kg
Beschreibung
- ™ Das Twin-Strep-Tag-Erfassungskit ist für die ortsspezifische, reversible Erfassung von Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteinen zur biomolekularen Interaktionsanalyse mit Oberflächenplasmonresonanzgeräten (SPR) vorgesehen
- Das Kit enthält Strep-Tactin™XT, SPR-Immobilisierungspuffer, Regenerationspuffer und GFP-Twin-Strep-Tag™ als Kontrollprotein. Es ermöglicht die hochstabile Immobilisierung des Liganden auf Basis der einzigartigen Strep-Tactin™XT:Twin-Strep-Tag™ Interaktion, die mit PM-Affinität arbeitet
- Die wichtigsten Vorteile: Indirekte Immobilisierung zum Schutz des Liganden vor chemischer Modifikation sowie Inaktivierung oder Manipulation durch das Immobilisierungsverfahren. Die hohe Affinität ermöglicht Messungen über einen langen Zeitraum (hohe Affinität im unteren PM-Bereich; T1/2 = 13 Std.). Der Chip kann einfach durch ein bewährtes Verfahren regeneriert werden – kostengünstig. Liganden können aufgrund der hohen Affinität und Spezifität der Twin-Strep-Tag™:Strep-Tactin™XT-Interaktion direkt aus komplexen Proben gewonnen werden
- Zur Verwendung von nicht konjugiertem Strep-Tactin™XT-Protein ist eine Lizenz erforderlich, die beim Kauf des Kits als eingeschränkte Nutzungslizenz mitgeliefert wird.
Spezifikation
Maxi | |
Alle Kit-Komponenten bei 2 bis 8 °C und GFP-Twin-Strep-Tag nach der Lösung bei -20 °C lagern. | |
Lyophilisiert |
SPR-Immobilisierungspuffer, Regenerationspuffer, Strep-Tactin™XT, GFP-Twin-Strep-Tag | |
SPR-Gerät | |
Biomolekulare Interaktionsanalyse mit Oberflächenplasmonresonanz |
Sicherheit und Handhabung
- Regeneration buffer SPR-chips
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride
Nur für Forschungszwecke.