Learn More
Lösung mit zweiundzwanzig Elementen für ICP 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke:  Fisher Chemical MS 103 050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12976213
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Lösung mit 22 Elementen: As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb Sb Se Sr, Ti, Tl, V, Zn für ICP 100 mg/l HNO3-Matrix
Spezifikation
Spezifikation
Lösung mit zweiundzwanzig Komponenten
As,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Li,Mg,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Sr,Ti,Tl,V, Zn
100 mg/l
ICP-Standardlösung mit mehreren Elementen
5 % HNO3
Flasche
Flüssig
1760
As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, TI, V, Zn
50 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lösung mit zweiundzwanzig Elementen für ICP 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >