Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzette gebogen/stumpf, Edelstahl
Artikelnummer. 10107011
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10107011 130 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10107011 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 3072
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Usbeck Laborgeraete Pinzette aus Edelstahl mit gebogenen/stumpfen Spitzen.
  • Gesamtlänge:130 mm
  • Instrumentenform:Gebogen
  • Material:Edelstahl
  • Pinzettenspitzenform:Stumpf
Spezifikation
Länge (metrisch) 130 mm
Material Edelstahl
Modell Gebogen