Learn More
Polysorbat 80, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2692440
47.02 CHF gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21856" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mL, 250 mL
1 L, 1 L
2.5 L, 2,5 l
10 L, 10 L
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9005-65-6
Polyoxyethylen(20)-Sorbitan-Monooleat
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9005-65-6
Polyoxyethylen(20)-Sorbitan-Monooleat
Polysorbat 80, CAS-Nummer-9005-65-6, Polyoxyethylen(20)Sorbitanmonooleat, 2,5 l, 2 mg KOH/g max., Gelb bis Bernstein, 1.0800 g/ml, max. 5 ppm, >110 Grad C, 65 bis 80 mg KOH/g, authentisch, 15, 7703, MFCD00082107, Glasflasche, Viskose Flüssigkeit bei 25 Grad C, Innen +20 Grad C, 1.4710 bis 1.4730, 45 bis 55 mg KOH/g
Polysorbat 80, CAS-Nummer-9005-65-6, Polyoxyethylen(20)Sorbitan-Monooleat, 2,5 l, 2 mg KOH/g max., Gelb bis braun, 1.0800 g/ml, max. 5 ppm, > 110 °C, 65 bis 80 mg KOH/g, Authentic, 15, 7703, MFCD00082107, Glasflasche, viskose Flüssigkeit bei 25 °C, Innentüren +20 °C, 1,4710 bis 1,4730, 45 bis 55 mg KOH/g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polysorbat 80
Farbe Gelb bis Bernsteinfarben
Inhalt und Lagerung Innen +20 °C
Dichte 1,0800 g/mL
Summenformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
MDL-Nummer MFCD00082107
Menge 250 mL, 250 mL
Verpackungsart Glasflasche
InChI-Schlüssel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-Name 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Molekulargewicht (g/mol) 604.82
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: 100 g/l. Andere Löslichkeiten: 100 g/l Isopropylalkohol, 10 g/l Xylol, unlöslich in Propylenglycol und Mineralöl
Form Viskose Flüssigkeit bei 25 °C