Learn More
Polysorbat 20, 100 g MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491622 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11491622 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11491622 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04806576
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Polysorbat 20 wird als Emulgator zur Herstellung stabiler Öl-in-Wasser-Emulsionen in der Pharmazie, Kosmetik und bei Reinigungsmitteln verwendet. Polysorbat 20 wurde bei der Vorextraktion von Membranen zur Entfernung peripherer Proteine verwendet (bei der Extraktion membrangebundener Proteine wurde es in einer Konzentration von 2 % eingesetzt).
Polysorbat  20 wurde als Blockierungsmittel für membranbasierte Immunoassays in einer typischen Konzentration von 0,05 % verwendet. Es kann zur Lyse von Säugetierzellen in einer Konzentration von 0,05 bis 0,5 % verwendet werden. Es handelt sich um ein nichtionisches Tensid, das in biochemischen Anwendungen weit verbreitet ist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20
CAS 9005-64-5
Menge 100 g
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MDL-Nummer MFCD00165986
Synonym Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-Name 2-{2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-Dodecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • POLYSORBATE 20
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tween 20