Learn More
Brannan™ Twaddle-Aräometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31488167
Change view
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0 bis 24 g/ml
138 bis 170 g/ml
48 bis 74 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Baumé-Bereich unitSize
31488167 0 bis 24 g/ml -
12869177 138 bis 170 g/ml 1 Stück
12849177 48 bis 74 g/ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31488167 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 63/099/8
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Twaddle-Aräometer mit Schrotbelastung
Für den Twaddle-Bereich von 0 bis 24 unterteilte 1.0 TW. 158 mm
Aufnahme geladen, Skalenteilung 1.0 TW, Genauigkeit ±1.0 TW, 0.5 TW ±0.5 TW bei 60 /60 °F. Kalibriert bei 15.6 °C.
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Twaddle Hydrometer
Genauigkeit ±1,0 TW, 0,5 TW ±0,5 TW
Schritten 1 g/mL
Zertifizierung/Konformität UKAS
Länge (metrisch) 158 mm
Baumé-Bereich 0 bis 24 g/ml