Learn More
Brannan™ Aräometer nach Twaddell
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31488173
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
102 bis 138 g/ml
24 bis 48 g/ml
48 bis 74 g/ml
74 bis 102 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 31488173
Marke: Brannan™ 63/099/9
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kaufen Sie geladene Twaddell-Hydrometer für den spezifischen Schwerkraftbereich 24 bis 48 g/ml
Für den Twaddle-Bereich von 0 bis 24 unterteilte 1.0 TW. 158 mm Spritze geladen, Skalenteilung 1.0 TW, Genauigkeit ±1.0 TW, 0.5 TW ±0.5 TW bei 60/60 °F. Kalibriert bei 15.6 °C.
Spezifikation
Menge Gehäuse 1Pack
Typ Twaddle Hydrometer
Genauigkeit ±1Tw
Schritten 1.0TW.
Länge (metrisch) 250 mm
Bereich der relativen Dichte 24 bis 48 g/ml