Learn More
SI Analytics™ Probenwechsler TW alpha plus 24, 230V,
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Probenvolumen (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Probenwechsler TW alpha plus
- Grundgerät TW alpha plus mit Probenrack TZ 1454 für 24 Proben
- Enthält Titrationskopf TZ 1462, Hauptkabel, Verbindungskabel TZ 3084 und 30 Becher
- Hohe Form
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | TW Alpha Plus 24 |
| Enthält | Titrierkopf TZ1469, Hauptkabel, Anschlusskabel TZ3084 und 30 Becher, 50 ml. |
| Modell | TW Alpha Plus 24 |
| Probenvolumen (metrisch) | 50 ml |
| Spannung | 230 V |