Learn More
TUSC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
132.87 CHF - 359.47 CHF
Spezifikation
Antigen TUSC2
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16858683
Unterlagen ansehen
Proteintech
11538-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16848683
Unterlagen ansehen
Proteintech
11538-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
TUSC2 (tumor suppressor candidate 2), also known as FUS1, LGCC or PDAP2, is a 110 amino acid protein that is expressed at high levels in kidney, pancreas, lung, heart and skeletal muscle where it is thought to function as a tumor suppressor. More specifically, TUSC2 inhibits invasive colony formation by inducing G1 cell cycle arrest and ultimately causing apoptosis, thereby preventing tumor growth. The gene encoding TUSC2 maps to human chromosome 3, which houses over 1,100 genes, including a chemokine receptor (CKR) gene cluster and a variety of human cancer-related gene loci. Key tumor suppressing genes on chromosome 3 include those that encode the apoptosis mediator RASSF1, the cell migration regulator HYAL1 and the angiogenesis suppressor SEMA3B.
Spezifikation
Spezifikation
TUSC2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
O75896, Q9WVF8
11334, 501052, 80385
TUSC2 Fusion Protein Ag2118
Primary
-20°C
TUSC2
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C3orf11, Fus 1 protein, FUS1, Fusion 1 protein, LGCC, PAP, PDAP2, PDGFA associated protein 2, tumor suppressor candidate 2, TUSC2
Tusc2
IgG
Antigen Affinity Chromatography