Learn More
Berthold Technologies Turn Table For Square Petri Dishes
Beschreibung
- The turn table of the NightSHADE allows the sequential and scheduled acquisition of up to 6 square petri dishes. This reference contains the complete turn table: base plus upper part.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Specimen Tray |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Imaging of Seedlings |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Imaging System |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Breite (metrisch) | 130 mm |
| Spannung | 24 V |