Learn More
Berthold Technologies Drehteller für DeWit-Röhren
Artikelnummer. 31777388 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Bildgebungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31777388 Bildgebungssystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777388 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 5662503
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für NightSHADE-Bildgebungssysteme, um 18 DeWit-Röhren für sequentielle Bildgebung aufzunehmen.
  • Der Plattenspieler für NightSHADE ermöglicht die sequentielle und planmäßige Beschaffung von bis zu 18 DeWitt-Röhren (in Dreiergruppen)
  • Beinhaltet die vollständige Drehscheibenmontage: Basis und oberer Teil
Spezifikation
Typ Proben-Tablett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bildgebung von Setzlingen
Zur Verwendung mit (Geräte) Bildgebungssystem
Spannung 24 V