Learn More
Honeywell™ Turboshield Visier
Artikelnummer. 15846665
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Unbeschichtet
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenbeschichtung Packungsgröße
15846665 Beschlagfrei 1 Stück
15836665 Unbeschichtet 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15846665 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 1031744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.25 CHF
    26.43 CHF / 1 Stück
    Sparen 22.82 CHF
    46% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Torisches Polycarbonat-Visier für den Einsatz mit Honeywell™ Turboshield-System.
  • 50 % zusätzlicher Kinnschutz im Vergleich zu herkömmlichen Visieren sorgt für ein sicheres Gefühl bei der Bedienung, ohne sperrige Zubehörteile
  • Mit dem neuen Turboshield-Gesichtsschutzsystem lassen sich Visiere einfach mit einem Druckknopf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC-Kategorie PSA: 2, EG-Zertifikat: C1519.2HON, EC-Bescheinigung: C1519.2HON, EN 166, EN 169, EN 170, EN 172
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Beschreibung Dielektrisch
Linsenfärbung Klar
Zur Verwendung mit (Geräte) Kopfbedeckung Turboshield
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeigneter Gesichtsschutz für die meisten Anwendungen in Innenräumen
Lens Material Polycarbonat