Learn More
Thermo Scientific™ TurboFlow™ Säulen für die automatisierte Online-LC-MS-Probenreinigung
Artikelnummer. 31722697 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
TurboFlow Cyclone C18 Säule 0,5 x 50 mm
TurboFlow Cyclone MCX-2 Säule 0,5 x 50 mm
Säulenphase:
Polymerbasierter Kationenaustausch mit Mischmodus
Umkehrphase auf Silikabasis
Außendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Säulenphase Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
31722697 TurboFlow Cyclone C18 Säule 0,5 x 50 mm Umkehrphase auf Silikabasis 0,5 mm 1 Stück
31722696 TurboFlow Cyclone MCX-2 Säule 0,5 x 50 mm Polymerbasierter Kationenaustausch mit Mischmodus 0,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31722697 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CH953280
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Automatisieren Sie die Online-Matrixbereinigung komplexer Matrices auf Ihrem LC-MS, um manuelle Reinigungsvorgänge zu vermeiden und die Produktivität und Sicherheit der Ergebnisse zu verbessern.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TurboFlow™ Säulen für die automatisierte Online-Matrixreinigung komplexer Matrices, die auf den Thermo Scientific™ Aria™, Transcend™ TLX und Prelude™ LC-MS-Systemen analysiert werden. Die TurboFlow Probenaufbereitungssäulen werden vor der analytischen Säule platziert und ermöglichen die direkte Injektion ohne Probenvorbehandlung komplexer Matrices wie Lebensmittel, Plasma, Urin und anderer biologischer Matrices in das Massenspektrometriesystem (MS). Das patentierte TurboFlow Säulendesign behält für die nachfolgende Analyse interessante Verbindungen bei, während komplexe Matrices schnell und vollständig in das Abwasser eluieren.
Steigerung der Produktivität
TurboFlow-Säulen automatisieren die vielen Aufgaben, die bisher manuell durchgeführt wurden, und eliminieren so die vielen fehleranfälligen manuellen Schritte, die bei der Matrixbereinigung anfallen und zu Datenvariabilität führen. Dadurch kann diese automatisierte Probenaufreinigung die Produktivität und Sicherheit bei den Testergebnissen verbessern.
Minimieren Sie die Ionenunterdrückung und erzeugen Sie saubere Probenextrakte:
  • Die Minimierung der Probenvorbereitung – vereinfacht komplexe Probenvorbereitungsprotokolle
  • Die Reduzierung der Ionenunterdrückung – führt zu einer besseren Datenqualität
  • Vereinfachte Methodenentwicklung – verwendet dieselbe Methode für verschiedene Matrices
  • Sparen Sie Zeit – injiziert die Proben direkt in das LC-MS-System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenphase Umkehrphase auf Silikabasis
Beschreibung TurboFlow Cyclone C18 Säule 0,5 x 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutika; Fettsäuren. Die meisten Retentate der alkylgebundenen-Phasen für unpolare gelöste Substanzen
Zur Verwendung mit (Geräte) Transcend und Aria TLX Systeme
Produktlinie TurboFlow
Sorbens C18
Typ TurboFlow XL Säule
Menge Each
Länge (metrisch) 50 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0,5 mm
Umweltfreundliche Eigenschaften FSC