Learn More
Thermo Scientific™ TurboFect in vivo Transfection Reagent
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
TurboFect Transfektion Reagent wird für die effiziente Transfektion von Plasmid-DNA empfohlen. Im Unterschied zu lipidbasierten Formulierungen ist TurboFect eine sterile Lösung eines proprietären kationischen Polymers in Wasser. Das Polymer bildet positiv geladene Komplexe mit DNA, die sowohl kompakt und stabil sind. Diese Komplexe schützen die DNA vor dem Abbau und erleichtern einen effizienten Einbau des Plasmids in eukaryotische Zellen.
Überblick
- Hohe Transfektionseffizienz von Plasmid-DNA in eine Vielzahl von Zelltypen
- Adhärente Zellen und Suspensionszellen
- Differenzierte und undifferenzierte Zellen
- Ausgezeichnete Transfektionseffizienz in Anwesenheit oder Abwesenheit von Serum
- Gebrauchsfertiges Reagenz, das nicht rekonstituiert, verdünnt oder manipuliert werden muss
- Einfaches Protokoll
Unsere experimentellen Überlegungen enthalten Anregungen, wie Sie die Ergebnisse Ihrer Plasmidtransfektion weiter verbessern können.
Unsere experimentellen Überlegungen enthalten Anregungen, wie Sie die Ergebnisse Ihrer Plasmidtransfektion weiter verbessern können.
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert |
| Zelltyp | Zellen in vivo |
| Format | 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben |
| Probentyp | Plasmid-DNA |
| Transfection Technique | Chemische Transfektion |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfektion |
| Produktlinie | TurboFect |
| Produkttyp | Transfektionsreagenz |
| Menge | 120 μl |