Learn More
WTW™ Turb™ Kalibrier-Kits
Mit den Turb™ Kalibrierkits erhalten Sie optimale Kalibrierungsergebnisse für Ihre Trübungsmessgeräte.
Marke: WTW™ 600541
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- Includes cleaning tissue and 4 indexing rings
- For use with Turb® 350 IR Portable turbidimeter
- Turbidity of 0.02 - 10 - 100 - 1000NTU
- Calibration set
Spezifikation
Turb 350 IR Portable Turbidimeter | |
Calibration kit | |
Cleaning tissue and 4 indexing rings | |
0.02, 10, 100, 1000 NTU |