missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tuning-Lösung, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 11450329 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450329 125 ml 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11450329 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLTUNE1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Ba10μg/ml
Be10μg/ml
Ce10μg/ml
Co10μg/ml
In10μg/ml
Li10μg/ml
Mg10μg/ml
Pb10μg/ml
Rh10μg/ml
Tl10μg/ml
U10μg/ml
Y10 μg/ml

Certifications

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Specifications

Chemischer Name oder Material Tuning-Lösung 1
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix 5 % HCl/2 % HNO3
Menge 125 ml
Güte ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Jede Komponente bei 10 μg/ml in 2 % HNO3/5 % HCl: Barium, Beryllium, Cerium, Kobalt, Indium, Blei, Lithium, Magnesium, Rhodium, Thallium, Uran, Yttrium
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tuning Solution 1
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid, nitric acid

Produkt nur für den Laborgebrauch

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.