Learn More
Edulab Stimmgabeln, Aluminium, 8er-Set
Artikelnummer. 30280288
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Stimmgabelset
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30280288 Stimmgabelset 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280288 Lieferant Edulab Lieferanten-Nr. VTN12302576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.85 CHF
    26.71 CHF / 1 Sets
    Sparen 1.14 CHF
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Stimmgabel, die wissenschaftlich auf den absoluten Konzertton C gestimmt ist.
  • Stimmgabel, wissenschaftlich gestimmt auf den absoluten Konzertton C (256 Hz).
  • Die Aluminiumkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und eine lange Nutzungsdauer.
  • Ein Set mit 8 Gabeln für verschiedene Experimente oder Anwendungen ist enthalten.
  • Zweizinkige, einfache Stimmgabel, die zum Stimmen von Musikinstrumenten, zur Frequenzberechnung in wissenschaftlichen Experimenten, zum Verständnis der Prinzipien von Schallwellen und in Chakra-Heilpraktiken verwendet wird.
  • Wird als akustischer Resonator verwendet. Beim Auftreffen auf eine Oberfläche schwingt es mit einer bestimmten, konstanten Tonhöhe mit und erzeugt einen reinen musikalischen Ton, sobald die hohen Obertöne verklingen.
Spezifikation
Produkttyp Stimmgabelset