Learn More
Wolframsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10107423 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10107423 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10318300 5 g Glasflasche 5 Gramm
10134740 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10107423 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 207615000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-03-1
Summenformel H2O4W
Molekulargewicht (g/mol) 249.86
MDL-Nummer MFCD00011336
InChI-Schlüssel CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dioxotungstendiol
SMILES O[W](O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungstic acid
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel H2WO4
Merck Index 15, 9998
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and alkalies
Formelmasse 249.86
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 5.5
Dichte 5.5000g/mL