Learn More
Wolframdraht, platinbeschichtet, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326888
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11326888
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013630.G5
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten wire, platinum coated
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
Menge 5 m
Partikelgröße thickness 5 Micron
MDL-Nummer MFCD00011461