Learn More
Wolframdraht, vergoldet, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, W 99.95 % (Metallbasis), Au 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059658
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 15493935
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045086.G1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten wire, gold plated
Namenshinweis 0.1mm (0.004 in.) dia.
Menge 1 m
Gewicht ≈0.15g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00011461
Reinheit (%) 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 99.99%, W 99.95%