Learn More
Wolframdraht, vergoldet, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, W 99.95 % (Metallbasis), Au 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
5 Meter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tungsten wire, gold plated |
| Namenshinweis | 0.1mm (0.004 in.) dia. |
| Menge | 10 m |
| Gewicht | ≈0.15g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating |
| Form | Draht |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| MDL-Nummer | MFCD00011461 |
| Reinheit (%) | 99.95% |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Au 99.99%, W 99.95% |