Learn More
Wolfram-Drahtkorb; # Umdrehungen, 8; Innendurchmesser (mm), 9; H (mm), 14; Drahtkabel (cm), 4.0; Drahtdurchmesser (mm), 0.76, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051432
Click to view available options
Menge:
10 Pc.
50 Pc.
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15494845
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041176.KK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten wire basket, 8 turns
Namenshinweis ID(mm), 9; Ht(mm), 14; Wire leads(cm), 4.0; Wire dia(mm), 0.76
Menge 10 Pc.
Form Draht