Learn More
Wolfram(V)-dichlorid-Triethoxid, 10 % (w/v) in Ethanol
Artikelnummer. 11353548
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11353548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039171.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 45000-93-9
Summenformel C6H18Cl2O3W
Molekulargewicht (g/mol) 392.947
MDL-Nummer MFCD00210651
InChI-Schlüssel AQDCOTYKQNGVLX-UHFFFAOYSA-L
Synonym tungsten v dichloride triethoxide w/v in ethanol
PubChem CID 86208842
IUPAC-Name Dichlorwolfram; Ethanol
SMILES CCO.CCO.CCO.Cl[W]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten(V) dichloride triethoxide
Farbe Blau
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Strukturformel WCl2(OC2H5)3
UN-Nummer UN2924
Formelmasse 389.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v in ethanol
Geruch Alcohol-like
Empfindlichkeit Moisture sensitive