missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wolfram-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, NH3-Lösung, 0.1 M, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Menge | 100 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Wolfram-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, NH3-Lösung, 0.1 M, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur