Learn More
Wolfram-Sputteringtarget, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15424865 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15424865 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041640.KS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten sputtering target
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Menge Je 1
CAS 7440-33-7
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel W
MDL-Nummer MFCD00011461
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [W]
IUPAC-Name Wolfram
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Reinheit (%) 99.95%