Learn More
Wolframstab, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315028
Click to view available options
Menge:
30 cm
2 x 10 cm
5 x 30 cm
10 x 10 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
2 Stück
30 Zentimeter
5 Stück
Artikelnummer. 11315028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043971.CE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: ca. 6.1 g/10 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray rod
Menge 5 x 30 cm
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Form Stange, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser