Learn More
Wolframstab, 5.0 mm (0.20 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450810
Change view
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
50 Zentimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450810 10 cm 10 Zentimeter
11460810 50 cm 50 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450810 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044476.BS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten rod
Namenshinweis 5.0mm (0.20 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Menge 10 cm
Gewicht ≈3.7g/cm
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.95%