Learn More
Wolframstab, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 cm
2 x 10 cm
5 x 30 cm
10 x 10 cm
Packungsgröße:
2 Stück
30 Zentimeter
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399877 30 cm 30 Zentimeter
11309887 2 x 10 cm 2 Stück
11319887 10 x 10 cm -
11389877 5 x 30 cm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11399877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042233.BV
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten rod
Namenshinweis 1.5mm (0.06 in.) dia.
Menge 30 cm
Gewicht ≈3.4g/10cm
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.95%