Learn More
Wolfram-Rhenium-Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) im Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326777
Click to view available options
Menge:
10 m
2 m
Packungsgröße:
10 Meter
2 Meter
Artikelnummer. 11326777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010073.G6
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten Rhenium wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich W:Re; 97:3 wt%
Menge 10 m
Gewicht ≈1.9g/2m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD02091751
Reinheit (%) 99.95%