Learn More
Wolframpulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tungsten |
| Farbe | Grau |
| Aussehen | Light Gray powder |
| Menge | 10 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis) |
| Form | Powder |