Learn More
Wolfram-hexacarbonyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10533391 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10533391 50 g Glasflasche 50 Gramm
10503201 10 g Glasflasche 10 Gramm
10062973 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10533391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221040500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00 CHF
    392.65 CHF / 50 Gramm
    Sparen 62.35 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wolframhexacarbonyl, 99 %, C6O6W, CAS-Nummer 14040-11-0, 250 g, 175,0 °C, gelb bis beige, 237-880-2, 98,5 % min., 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51, 351,91, GHS-Signalwort:Gefahr, GHS H-Satz Giftig bei Hautkontakt.. Giftig bei Verschlucken. Giftig bei Einatmen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14040-11-0
Summenformel C6O6W
Molekulargewicht (g/mol) 351.91
MDL-Nummer MFCD00011462
Spezifikation
Siedepunkt 175.0°C
Chemischer Name oder Material Tungsten hexacarbonyl
Schmelzpunkt 150.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 50 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel W(CO6)
Fieser 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 351.91
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tungsten hexacarbonyl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.