Learn More
Wolfram-hexacarbonyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 175.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Tungsten hexacarbonyl |
| Schmelzpunkt | 150.0°C |
| Farbe | Gelb bis Beige |
| Physikalische Form | Feines Kristallpulver |
| Menge | 250 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Strukturformel | W(CO6) |
| Fieser | 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tungsten hexacarbonyl
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.