Learn More
Wolfram-Gaze, 100 Mesh gewebt aus Draht mit 0.0509 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11355227 75 x 75 mm 1 Stück
11365227 150 x 150 mm 1 Stück
11345227 300 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040925.FL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten gauze
Namenshinweis Woven from 0.0509mm (0.002 in.) dia. wire
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 100 Mesh
Form Drahtgewebe