Learn More
Rogo Sampaic™ SCHERE 110MM IRIS
Artikelnummer. 11746145
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11746145 110 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11746145 Lieferant Rogo Sampaic™ Lieferanten-Nr. FMN023