Learn More
RETSCH Wolframkarbid-Mahlbecher
Artikelnummer. 10541892 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für EMAX
Für MM 200 Schwingmühle
Für Schwingmühle MM 301
Kapazität (metrisch):
5 mL
10 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Kapazität (metrisch) unitSize
10541892 Für Schwingmühle MM 301 25 ml 1 Stück
10212772 Für Schwingmühle MM 301 10 ml 1 Stück
10394571 Für MM 200 Schwingmühle 10 ml 1 Stück
15310974 Für EMAX 50 ml 1 Stück
10534041 Für MM 200 Schwingmühle 5 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10541892 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 01.462.0217
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Mahlbecher für das trockene, nasse und kryogene Vermahlen kleiner Proben.Retsch™ Mahlbecher aus Wolframkarbid besitzen einen selbstzentrierenden Mechanismus und eine Schraubverschlussausführung für auslaufsicheres Mahlen.
  • Wolfram-Mahlbecher mit Schraubverschluss
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Für den Gebrauch mit Retsch Mühlen
Spezifikation
Produkttyp Mahlbecher
Kapazität (metrisch) 25 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Schwingmühle MM 301
Material Wolframkarbid