Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Wolframkarbid
Marke: RETSCH 05.368.0069
Additional Details : Gewicht : 0.21000kg
Beschreibung
Material: WolframcarbidVolumen: 30mL
Spezifikation
Mahlkugeln | |
30 mm | |
Planeten-Kugelmühle PM 400 | |
Wolframkarbid |