Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Wolframkarbid
Marke:  RETSCH 05.368.0071
Additional Details : Gewicht : 0.00800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10416811
  • 47.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Material: Wolframcarbid
Volumen: 10mL
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugeln
10 mm
Planeten-Kugelmühle PM 400
Wolframkarbid