Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Wolframkarbid
Marke: RETSCH 05.368.0039
31.07 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
Spezifikation
Mahlkugeln | |
7 mm | |
MM 200 und MM 301 | |
Wolframkarbid |