Learn More
Thermo Scientific™ Tumor-Nekrose-Faktor-alpha (31-45), Mensch, Alfa Aesar™
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C |
| Format | Fest |
| Menge | 10 mg |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |