Learn More
Novus Biologicals Tumor-Derived Exosome Isolation Beads
Click to view available options
Menge:
10 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Tumor-Derived Exosome Isolation Beads |
| Synonym | EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern |
| Zielspezies | Human |
| Menge | 10 Reaktionen |