missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tulathromycin A, TRC

Artikelnummer. 17913105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17913105 5 mg 5 Milligramm
17981595 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17913105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8971505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 217500-96-4
Summenformel C41 H79 N3 O12
Molekulargewicht (g/mol) 806.08
Synonym (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-α-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, CP 472295, Draxxin, Tulathromycin, Tulathromycin A
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyl-5-(propylaminomethyl)oxan-2-yl]oxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one
SMILES CCCNC[C@]1(O)[C@H](C)O[C@H](C[C@@]1(C)OC)O[C@H]2[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN[C@H](C)[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@@H](CC)OC(=O)[C@@H]2C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tulathromycin A
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C41H79N3O12/c1-15-17-42-22-41(50)28(8)53-31(20-39(41,10)51-14)55-33-25(5)35(56-37-32(45)29(44(12)13)18-24(4)52-37)38(9,48)19-23(3)21-43-27(7)34(46)40(11,49)30(16-2)54-36(47)26(33)6/h23-35,37,42-43,45-46,48-50H,15-22H2,1-14H3/t23-,24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,35-,37+,38-,39-,40-,41+/m1/s1
Formelmasse 805.5664
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.