Learn More
Fisherbrand™ Tuff-Tip™ pH-Kombinationselektrode
Artikelnummer. 11775638 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Doppeldiaphragma
Einzeldiaphragma
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11775638
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese pH-Kombinationselektrode ist ideal für Messungen stark belasteter Proben mit hohem Verschmutzungsgrad.
  • Unzerbrechliche epoxidgelierte pH-Elektrode mit geschützter, stoßfester Tuff Tip™-Kugel
  • Keramische, ringförmige Verbindung unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Die Doppelkontaktelektroden werden für geladene Lösungen empfohlen
  • Weniger Wartung und kurze Reaktionszeit
  • Geliefert mit Kabel von 1 m Länge DIN oder BNC
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Beschreibung Doppeldiaphragma
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Typ pH-Kombinationselektrode
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für stark belastete Proben mit hohem Verschmutzungsgrad
Enthält 1 m Kabel, BNC-Anschluss
Länge (metrisch) 120 mm
Material Epoxidgehäuse
pH-Bereich 0 bis 13
Temperaturbereich (metrisch) –5 bis 100 °°C
Kompatibilität Fast alle pH-Messgeräte
Zur Verwendung mit (Geräte) Fast alle pH-Messgeräte