Learn More
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Deep Red
Artikelnummer. 16180561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
300 Objektträger
60 Objektträger
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16180561 300 Objektträger 1 Set
16190561 60 Objektträger 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16180561 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T34076
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tubulin Tracker™ Deep Red bietet tiefrote/dunkelrote Fluoreszenz, wenn es an polymerisiertes Tubulin in lebenden Zellen gebunden ist.
  • Basiert auf Docetaxel, konjugiert mit einem hellen, photostabilen tiefroten Fluorophor
  • Docetaxel gehört zur Familie der Zytoskelett-Medikamente, die auf Tubulin abzielen
  • Absorbiert und emittiert optimal bei 652 nm bzw. 669 nm und kann mit standardmäßigen Cy5-Filtereinstellungen mit nahezu jedem Fluoreszenz-Bildgebungsgerät visualisiert werden
  • Multiplexing mit blauen, grünen, orangefarbenen, roten und Nah-IR-Fluorophoren möglich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält ausreichend Material für mindestens 300 Objektträger mit 1 ml pro Objektträger.
  • 5 Fläschchen Tubulin Tracker Dunkelrot (60 µl/Fläschchen wasserfreies DMSO hinzufügen, um eine 1000x (1 mmol)-Stammlösung zu erhalten.  Die Stammlösung 1:1000 in Zellbildgebungslösung auflösen, um eine 1x (1 µmol)-Färbelösung zu erhalten.)
    • 5 x 77 mg Probenecid (Fläschcheninhalt in 1 ml lebendzellkompatiblem Puffer auflösen, um eine 100x-Stammlösung zu erhalten.)
      Nach Erhalt bei ≤–20 °C lagern.
      Trocken und vor Licht geschützt lagern.
      Bei entsprechender Lagerung ist das Produkt mindestens 6 Monate lang stabil.
Anregungswellenlängenbereich 652⁄669
Menge 300 Objektträger
Produktlinie TubulinTracker
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Markertyp UV-Vis-Markierungen
Produkttyp Tubulin Tracker
Sub Cellular Localization Tubulin