Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Senkgewicht für Schläuche
Artikelnummer. 12992570 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Röhrchen mit Innendurchmesser von 5.5 bis 6.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12992570
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F329030102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für den Einsatz mit Pumpen und Spendern
  • Senkgewichte aus Teflon™ halten Schläuche am Boden Ihres Behälters
  • Schlauchanschlüsse für einfachen Schlauchanschluss
  • Lösungsmittelbeständig und autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Teflon
Zur Verwendung mit Röhrchen mit Innendurchmesser von 5.5 bis 6.2 mm
Farbe Weiß
Flexibility Starr